Läs mer
1-Methyl-1h-1,2,4-triazol-3-amine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-Methyl-1H-1,2,4-triazol-3-amine |
| CAS | 49607-51-4 |
| Molekylformel | C3 H6 N4 |
| Kvantitet | 500 mg |
| Synonym | 1H-1,2,4-Triazol-3-amine, 1-methyl- (9CI, ACI), 1-Methyl-1h-1,2,4-triazol-3-amine (ACI), 1-Methyl-1,2,4-triazol-3-amine, 1-Methyl-3-amino-1,2,4-triazole, 3-Amino-1-methyl-1,2,4-triazole, 3-Amino-1-methyl-1H-1,2,4-triazole |
| InChI formel | InChI=1S/C3H6N4/c1-7-2-5-3(4)6-7/h2H,1H3,(H2,4,6) |
| LEDER | Cn1cnc(N)n1 |
| IUPAC-namn | 1-methyl-1,2,4-triazol-3-amine |
| Molekylvikt (g/mol) | 98.106 |
| Formel vikt | 98.0592 |