Läs mer
1-Methyl-1H-benzimidazole-2-thiol, TRC
Produktkod. 30132830
Change view
Kvantitet:
250 mg
500 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30132830 500 mg
30136606 1 g
17944175 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30132830 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM293148500MG
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2360-22-7
Molekylformel C8H8N2S
Molekylvikt (g/mol) 164.22
Synonym 1,3-Dihydro-1-methyl-2H-benzimidazole-2-thione, 1-Methyl-1,3-dihydrobenzimidazole-2-thione;1-Methyl-1,3-dihydrobenzoimidazole-2-thione;1-Methyl-1H-1,3-benzodiazole-2-thiol, 1-Methyl-1H-benzimidazole-2(3H)-thione;1-Methyl-1H-benzimidazole-2-thiol, 1-Methyl-2(1H)-benzimidazolethione;1-Methyl-2-mercaptobenzimidazole, 1-Methylbenzimidazole-2(3H)-thione;1-Methylbenzimidazole-2-thiol, 1-Methylbenzimidazoline-2-thione, 2-Mercapto-1-methylbenzimidazole, 3-Methyl-1H-benzimidazole-2-thione;N-Methylbenzimidazoline-2-thione;
IUPAC-namn 1-methylbenzimidazole-2-thiol
LEDER Cn1c(S)nc2ccccc12
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Methyl-1H-benzimidazole-2-thiol
Kvantitet 500 mg
InChI formel InChI=1S/C8H8N2S/c1-10-7-5-3-2-4-6(7)9-8(10)11/h2-5H,1H3,(H,9,11)
Formel vikt 164.0408