Läs mer
1-metyl-lH-bensimidazol-5-karbonylkloridhydroklorid, 90 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 11310577
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
11310577 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
10706295 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11310577 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC13652CB
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Kemiska identifierare
CAS 906352-57-6
Molekylformel C9H8Cl2N2O
Molekylvikt (g/mol) 231.08
MDL-nummer MFCD09817460
InChI-nyckel SGNORNZSRSQMEE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-methyl-1h-benzimidazole-5-carbonyl chloride hydrochloride, 1-methyl-1,3-benzodiazole-5-carbonyl chloride hydrochloride, 1-methyl-1h-benzoimidazole-5-carbonyl chloride.hcl, 1-methylbenzimidazole-5-carbonyl chloride, chloride, 1-methyl-1h-benzo d imidazole-5-carbonyl chloride hydrochloride, 1-methyl-1h-benzimidazole-5-carbonyl chloride-hydrogen chloride 1/1, 1h-benzimidazole-5-carbonylchloride, 1-methyl-, hydrochloride 1:1
PubChem CID 24229458
IUPAC-namn 1-metylbensimidazol-5-karbonylklorid;hydroklorid
LEDER Cl.CN1C=NC2=CC(=CC=C12)C(Cl)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Methyl-1H-benzimidazole-5-carbonyl chloride hydrochloride
CAS Min % 89.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 90%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 231.08
Procent renhet 90%