Läs mer
1-metyl-lH-bensimidazol-5-karboxylsyra, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10356824
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10356824 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
11390567 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10356824 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC13601DA
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Kemiska identifierare
CAS 53484-17-6
Molekylformel C9H8N2O2
Molekylvikt (g/mol) 176.175
MDL-nummer MFCD06809665
InChI-nyckel KAJLCBKTWRUQOI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-methyl-1h-benzimidazole-5-carboxylic acid, 1-methyl-1h-benzo d imidazole-5-carboxylic acid, 1h-benzimidazole-5-carboxylic acid, 1-methyl, 1-methyl-1h-1,3-benzodiazole-5-carboxylic acid, 1-methyl-1,3-benzodiazole-5-carboxylic acid, 1h-benzimidazole-5-carboxylicacid, 1-methyl, 1-methyl-5-benzimidazolecarboxylic acid, 1-methyl-1h-benzimidazole-5-carboxylicacid, 1-methylbenzimidazol-5-carboxylic acid, 1-methylbenzimidazole-5-carboxylicacid
PubChem CID 4913063
IUPAC-namn 1-metylbensimidazol-5-karboxylsyra
LEDER CN1C=NC2=C1C=CC(=C2)C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Methyl-1H-benzimidazole-5-carboxylic acid
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 1 g
Formel vikt 176.17
Procent renhet 97%