Läs mer
1-metyl-lH-bensimidazol-5-karboxylsyra, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 11390567
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
11390567 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
10356824 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11390567 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC13601CB
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 17-12-2026
Kemiska identifierare
CAS 53484-17-6
Molekylformel C9H8N2O2
Molekylvikt (g/mol) 176.175
MDL-nummer MFCD06809665
InChI-nyckel KAJLCBKTWRUQOI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-methyl-1h-benzimidazole-5-carboxylic acid, 1-methyl-1h-benzo d imidazole-5-carboxylic acid, 1h-benzimidazole-5-carboxylic acid, 1-methyl, 1-methyl-1h-1,3-benzodiazole-5-carboxylic acid, 1-methyl-1,3-benzodiazole-5-carboxylic acid, 1h-benzimidazole-5-carboxylicacid, 1-methyl, 1-methyl-5-benzimidazolecarboxylic acid, 1-methyl-1h-benzimidazole-5-carboxylicacid, 1-methylbenzimidazol-5-carboxylic acid, 1-methylbenzimidazole-5-carboxylicacid
PubChem CID 4913063
IUPAC-namn 1-metylbensimidazol-5-karboxylsyra
LEDER CN1C=NC2=C1C=CC(=C2)C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Methyl-1H-benzimidazole-5-carboxylic acid
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 176.17
Procent renhet 97%