Läs mer
(1-Methyl-1H-imidazol-2-yl)-acetic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (1-Methyl-1H-imidazol-2-yl)-acetic Acid |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C6H8N2O2/c1-8-3-2-7-5(8)4-6(9)10/h2-3H,4H2,1H3,(H,9,10) |
| Formel vikt | 140.0586 |