Läs mer
(1-Metyl-lH-imidazol-2-yl)metanol, 97 %, Thermo Scientific™
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (1-Methyl-1H-imidazol-2-yl)methanol |
| CAS Min % | 96.5 |
| CAS Max % | 100.0 |
| Analysprocentintervall | 97% |
| Förpackning | Bärnstensfärgad glasflaska |
| Kvantitet | 250 mg |
| Formel vikt | 112.13 |
| Procent renhet | 97% |