Läs mer
(1-metyl-lH-imidazol-4-yl)metylamin, 95 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10738534
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10738534 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
10423312 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
10021034 5 g Bärnstensfärgad glasflaska 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10738534 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC03613DA
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Kemiska identifierare
CAS 486414-83-9
Molekylformel C5H9N3
Molekylvikt (g/mol) 111.15
MDL-nummer MFCD06411536
InChI-nyckel YSEAGFBRAQOCFM-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2795114
IUPAC-namn (1-metylimidazol-4-yl)metanamin
LEDER CN1C=NC(CN)=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (1-Methyl-1H-imidazol-4-yl)methylamine
Analysprocentintervall 95%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 1 g
Synonym 1-methyl-1h-imidazol-4-yl methanamine, 1-methyl-1h-imidazol-4-yl methylamine, 1h-imidazole-4-methanamine, 1-methyl, 1-methylimidazol-4-yl methanamine, 4-aminomethyl-1-methylimidazole, c-1-methyl-1h-imidazol-4-yl-methylamine, 1-1-methylimidazol-4-yl methanamine, 4-aminomethyl-1-methyl-1h-imidazole, 1h-imidazole-4-methanamine,1-methyl, 1-methyl-1h-imidazol-4-yl methyl amine
Formel vikt 111.15
Procent renhet 95%