Läs mer
(1-metyl-lH-imidazol-5-yl)metylamin, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10197562
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10197562 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
10573143 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
10576524 5 g Bärnstensfärgad glasflaska 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10197562 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC23613CB
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Kemiska identifierare
CAS 486414-86-2
Molekylformel C5H9N3
Molekylvikt (g/mol) 111.148
InChI-nyckel PYAQTQXFMQWCHQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-methyl-1h-imidazol-5-yl methylamine, 1-methyl-5-aminomethylimidazole, 1-methyl-1h-imidazol-5-yl methanamine, 3-methylimidazol-4-yl methanamine, 1h-imidazole-5-methanamine, 1-methyl, 5-aminomethyl-1-methyl-1h-imidazole, c-3-methyl-3h-imidazol-4-yl-methylamine, 1-3-methylimidazol-4-yl methanamine, 1-methyl-imidazol-5-yl methylamine, 1-1-methyl-1h-imidazole-5-yl methanamine
PubChem CID 2795424
IUPAC-namn (3-metylimidazol-4-yl)metanamin
LEDER CN1C=NC=C1CN
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (1-Methyl-1H-imidazol-5-yl)methylamine
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 111.15
Procent renhet 97%