Läs mer
(1-metyl-lH-imidazol-5-yl)metylamin, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10576524
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10576524 5 g Bärnstensfärgad glasflaska 5g
10197562 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
10573143 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10576524 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC23613DE
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-10-2026
Kemiska identifierare
CAS 486414-86-2
Molekylformel C5H9N3
Molekylvikt (g/mol) 111.148
InChI-nyckel PYAQTQXFMQWCHQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-methyl-1h-imidazol-5-yl methylamine, 1-methyl-5-aminomethylimidazole, 1-methyl-1h-imidazol-5-yl methanamine, 3-methylimidazol-4-yl methanamine, 1h-imidazole-5-methanamine, 1-methyl, 5-aminomethyl-1-methyl-1h-imidazole, c-3-methyl-3h-imidazol-4-yl-methylamine, 1-3-methylimidazol-4-yl methanamine, 1-methyl-imidazol-5-yl methylamine, 1-1-methyl-1h-imidazole-5-yl methanamine
PubChem CID 2795424
IUPAC-namn (3-metylimidazol-4-yl)metanamin
LEDER CN1C=NC=C1CN
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (1-Methyl-1H-imidazol-5-yl)methylamine
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 5 g
Formel vikt 111.15
Procent renhet 97%