Läs mer
1-metyl-1H-imidazol-4-karbaldehyd, 95 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10671075
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10671075 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
10381463 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10671075 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC03604DA
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Kemiska identifierare
CAS 17289-26-8
Molekylformel C5H6N2O
Molekylvikt (g/mol) 110.116
MDL-nummer MFCD03411957
InChI-nyckel CQZXDIHVSPZIGF-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 573419
IUPAC-namn 1-metylimidazol-4-karbaldehyd
LEDER CN1C=C(N=C1)C=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Methyl-1H-imidazole-4-carbaldehyde
CAS Min % 94.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 95%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 1 g
Synonym 1-methyl-1h-imidazole-4-carbaldehyde, 1-methylimidazole-4-carboxaldehyde, 1-methyl-1h-imidazole-4-carboxaldehyde, 1h-imidazole-4-carboxaldehyde, 1-methyl, methyl-1h-imidazole-4-carbaldehyde, 1-methylimidazol-4-carboxaldehyde, 4-formyl-1-methyl-1h-imidazole, 1-methyl-4-formyl-imidazole, 1-methyl-1h-imidazole-4-carbaldehyde #, 1h-imidazole-4-carboxaldehyde,1-methyl
Formel vikt 110.12
Procent renhet 95%