Läs mer
1-Methyl-1H-imidazole-4-carbaldehyde, TRC
Produktkod. 30465508
Change view
Kvantitet:
50 mg
100 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30465508 500 mg
30469483 100 mg
30481542 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30465508 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM222513500MG
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 17289-26-8
Molekylformel C5H6N2O
Molekylvikt (g/mol) 110.11
IUPAC-namn 1-methylimidazole-4-carbaldehyde
LEDER Cn1cnc(C=O)c1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Methyl-1H-imidazole-4-carbaldehyde
Kvantitet 500 mg
InChI formel InChI=1S/C5H6N2O/c1-7-2-5(3-8)6-4-7/h2-4H,1H3
Formel vikt 110.048