Läs mer
1-metyl-lH-imidazol-4-karbonitril, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. p-3110102
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10610315 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
10620315 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
10675135 5 g Bärnstensfärgad glasflaska 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10610315 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC03616CB
Kemiska identifierare
CAS 66121-69-5
Molekylformel C5H5N3
Molekylvikt (g/mol) 107.116
MDL-nummer MFCD06411537
InChI-nyckel LAKVILSENFFPRR-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2795115
IUPAC-namn 1-metylimidazol-4-karbonitril
LEDER CN1C=C(N=C1)C#N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Methyl-1H-imidazole-4-carbonitrile
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 250 mg
Synonym 1-methyl-1h-imidazole-4-carbonitrile, 4-cyano-1-methyl-1h-imidazole, 1h-imidazole-4-carbonitrile, 1-methyl, 4-cyano-1-methylimidazole, 1-methyl-4-cyano-1h-imidazole, 1-methyl-4-imidazolecarbonitrile, 1h-imidazole-4-carbonitrile,1-methyl
Formel vikt 107.12
Procent renhet 97%