Läs mer
1-Methyl-1H-imidazole-4-carboxylic acid, 97%, Maybridge
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-Methyl-1H-imidazole-4-carboxylic acid |
| CAS | 41716-18-1 |
| Analysprocentintervall | 97% |
| Förpackning | Amber Glass Bottle |
| Molekylformel | C5H6N2O2 |
| Kvantitet | 250 mg |
| Synonym | 1-methyl-1h-imidazole-4-carboxylic acid, 1-methyl-imidazole-4-carboxylic acid, 1-methyl-4-imidazole-carboxylic acid, 1-methyl-4-imidazolecarboxylicacid, pubchem9001, acmc-1am6x, 1-methyl-4-imidazolic acid, ksc237q3j, 1-methyl-4-imidazolecarboxylic acid, 1-methyl-1h-4carboxylic acid |
| InChI-nyckel | WZTRQGJMMHMFGH-UHFFFAOYSA-N |
| LEDER | CN1C=C(N=C1)C(=O)O |
| IUPAC-namn | 1-methylimidazole-4-carboxylic acid |
| Visa mer |