Läs mer
1-Methyl-1H-imidazole-4-carboxylic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-Methyl-1H-imidazole-4-carboxylic Acid |
| CAS | 41716-18-1 |
| Molekylformel | C5H6N2O2 |
| Kvantitet | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C5H6N2O2/c1-7-2-4(5(8)9)6-3-7/h2-3H,1H3,(H,8,9) |
| LEDER | Cn1cnc(c1)C(=O)O |
| IUPAC-namn | 1-methylimidazole-4-carboxylic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 126.11 |
| Formel vikt | 126.0429 |