Läs mer
1-metyl-lH-imidazol-4-sulfonamid, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10213822
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10213822 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
10724053 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
10215294 5 g Bärnstensfärgad glasflaska 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10213822 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer TL01003CB
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Kemiska identifierare
CAS 111124-90-4
Molekylformel C4H7N3O2S
Molekylvikt (g/mol) 161.18
MDL-nummer MFCD02091382
InChI-nyckel QBJSSOBNVYDCDQ-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2736885
IUPAC-namn 1-metylimidazol-4-sulfonamid
LEDER CN1C=NC(=C1)S(N)(=O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Methyl-1H-imidazole-4-sulfonamide
CAS Min % 97.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 250 mg
Synonym 1-methyl-1h-imidazole-4-sulfonamide, 1h-imidazole-4-sulfonamide,1-methyl, 1-methyl-1h-imidazole-4-sulphonamide, acmc-20dtvv, maybridge1_000050, spr_7, 1-methyl-4-imidazolesulfonamide, 1-methyl-1h-imidazol-4-ylsulfonamide, 1h-imidazole-4-sulfonamide, 1-methyl
Formel vikt 161.18
Procent renhet 97%