Läs mer
1-metyl-lH-imidazol-4-sulfonamid, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10724053
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10724053 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
10213822 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
10215294 5 g Bärnstensfärgad glasflaska 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10724053 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer TL01003DA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 23-12-2026
Kemiska identifierare
CAS 111124-90-4
Molekylformel C4H7N3O2S
Molekylvikt (g/mol) 161.18
MDL-nummer MFCD02091382
InChI-nyckel QBJSSOBNVYDCDQ-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2736885
IUPAC-namn 1-metylimidazol-4-sulfonamid
LEDER CN1C=NC(=C1)S(N)(=O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Methyl-1H-imidazole-4-sulfonamide
CAS Min % 97.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 1 g
Synonym 1-methyl-1h-imidazole-4-sulfonamide, 1h-imidazole-4-sulfonamide,1-methyl, 1-methyl-1h-imidazole-4-sulphonamide, acmc-20dtvv, maybridge1_000050, spr_7, 1-methyl-4-imidazolesulfonamide, 1-methyl-1h-imidazol-4-ylsulfonamide, 1h-imidazole-4-sulfonamide, 1-methyl
Formel vikt 161.18
Procent renhet 97%