Läs mer
1-metyl-1H-imidazol-4-sulfonylklorid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-Methyl-1H-imidazole-4-sulfonyl Chloride |
| CAS | 137049-00-4 |
| Molekylformel | C4 H5 Cl N2 O2 S |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C4H5ClN2O2S/c1-7-2-4(6-3-7)10(5,8)9/h2-3H,1H3 |
| LEDER | Cn1cnc(c1)S(=O)(=O)Cl |
| IUPAC-namn | 1-metylimidazol-4-sulfonylklorid |
| Molekylvikt (g/mol) | 180.613 |
| Formel vikt | 179.976 |