Läs mer
1-metyl-1H-imidazol-5-karbaldehyd, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10502482
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10502482 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
10566524 5 g Bärnstensfärgad glasflaska 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10502482 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC23604DA
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Kemiska identifierare
CAS 39021-62-0
Molekylformel C5H6N2O
Molekylvikt (g/mol) 110.116
InChI-nyckel BNYKZFOZWZMEJD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-methyl-1h-imidazole-5-carbaldehyde, 1-methyl-1h-imidazole-5-carboxaldehyde, 3-methyl-3h-imidazole-4-carbaldehyde, 1-methylimidazole-5-carboxaldehyde, 1h-imidazole-5-carboxaldehyde, 1-methyl, 1-methylimidazole-5-carbaldehyde, 1-methyl-5-imidazolecarboxaldehyde, 1-methylimidazole-5-carboxaldeyde, pubchem8047, 5-formyl-1-methylimidazole
PubChem CID 573592
IUPAC-namn 3-metylimidazol-4-karbaldehyd
LEDER CN1C=NC=C1C=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Methyl-1H-imidazole-5-carbaldehyde
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 1 g
Formel vikt 110.12
Procent renhet 97%