Läs mer
1-metyl-1H-imidazol-5-karbaldehyd, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10566524
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10566524 5 g Bärnstensfärgad glasflaska 5g
10502482 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10566524 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC23604DE
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 23-12-2026
Kemiska identifierare
CAS 39021-62-0
Molekylformel C5H6N2O
Molekylvikt (g/mol) 110.116
InChI-nyckel BNYKZFOZWZMEJD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-methyl-1h-imidazole-5-carbaldehyde, 1-methyl-1h-imidazole-5-carboxaldehyde, 3-methyl-3h-imidazole-4-carbaldehyde, 1-methylimidazole-5-carboxaldehyde, 1h-imidazole-5-carboxaldehyde, 1-methyl, 1-methylimidazole-5-carbaldehyde, 1-methyl-5-imidazolecarboxaldehyde, 1-methylimidazole-5-carboxaldeyde, pubchem8047, 5-formyl-1-methylimidazole
PubChem CID 573592
IUPAC-namn 3-metylimidazol-4-karbaldehyd
LEDER CN1C=NC=C1C=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Methyl-1H-imidazole-5-carbaldehyde
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 5 g
Formel vikt 110.12
Procent renhet 97%