Läs mer
1-metyl-lH-imidazol-5-karbohydrazid, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10576904
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10576904 5 g 5g
10140642 250 mg 250mg
10437622 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10576904 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC23627DE
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 23-12-2026
Kemiska identifierare
CAS 23585-00-4
Molekylformel C5H8N4O
Molekylvikt (g/mol) 140.15
MDL-nummer MFCD03659706
InChI-nyckel CFIAOJVURKEWPG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-methyl-1h-imidazole-5-carbohydrazide, 1-methyl-1h-imidazole-5-carboxylic acid hydrazide, 1h-imidazole-5-carboxylicacid, 1-methyl-, hydrazide, 1-methyl-5-imidazoliecarboxylic hydrazide, 1-methylimidazole-5-carbohydrazide, 1-methyl-1h-imidazole-5-carbohydrazide #, 5-hydrazinocarbonyl-1-methyl-1h-imidazole, imidazole-1-methyl-5-carboxylic acid, hydrazide, 1h-imidazole-5-carboxylicacid,1-methyl-,hydrazide, 1h-imidazole-5-carboxylic acid, 1-methyl-, hydrazide 9ci
PubChem CID 468661
IUPAC-namn 3-metylimidazol-4-karbohydrazid
LEDER CN1C=NC=C1C(=O)NN
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Methyl-1H-imidazole-5-carbohydrazide
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Kvantitet 5 g
Formel vikt 140.15
Procent renhet 97%