Läs mer
1-metyl-lH-imidazol-5-karbonylkloridhydroklorid, Thermo Scientific™
Produktkod. 10733623
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10733623 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
10272782 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10733623 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC23602CB
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Kemiska identifierare
CAS 343569-06-2
Molekylformel C5H6Cl2N2O
Molekylvikt (g/mol) 181.02
MDL-nummer MFCD03659705
InChI-nyckel IRADJQMSOFSMNS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-methyl-1h-imidazole-5-carbonyl chloride hydrochloride, 3-methylimidazole-4-carbonyl chloride hydrochloride, 1-methylimidazole-5-carbonyl chloride hcl, 3-methyl-3h-imidazole-4-carbonyl chloride hydrochloride, 3-methyl-4-imidazolecarbonyl chloride hydrochloride, 5-chlorocarbonyl-1-methyl-1h-imidazole hydrochloride, 1h-imidazole-5-carbonylchloride, 1-methyl-, hydrochloride 1:1
PubChem CID 2776553
LEDER Cl.CN1C=NC=C1C(Cl)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Methyl-1H-imidazole-5-carbonyl chloride hydrochloride
CAS Min % 80.0
CAS Max % 100.0
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 250 mg
IUPAC-namn 1-metyl-lH-imidazol-5-karbonylkloridhydroklorid
Formel vikt 181.02
Procent renhet Tech.
Kvalitet Teknisk