Läs mer
1-metyl-lH-imidazol-5-karboxylsyra, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10702493
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
10 g
Förpackningsstorlek:
10g
1g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
10702493 1 g 1g
10200355 5 g 5g
10779215 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10702493 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC23601DA
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Kemiska identifierare
CAS 41806-40-0
Molekylformel C5H6N2O2
Molekylvikt (g/mol) 126.115
MDL-nummer MFCD00955677
InChI-nyckel PBEDVTDUVXFSMW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-methyl-1h-imidazole-5-carboxylic acid, 1-methylimidazole-5-carboxylic acid, 5-carboxy-1-methyl-1h-imidazole, 3-methyl-3h-imidazole-4-carboxylic acid, 1-methyl-1h-imidazole-5-carboxylicacid, 1-methyl-1h-5-imidazolecarboxylic acid, pubchem20954, acmc-209jlu, ksc236i7p, 1-methyl-5-imidazolecarboxylic acid
PubChem CID 2773507
IUPAC-namn 3-metylimidazol-4-karboxylsyra
LEDER CN1C=NC=C1C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Methyl-1H-imidazole-5-carboxylic acid
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 1 g
Formel vikt 126.11
Procent renhet 97%