Läs mer
1-metyl-lH-imidazol-5-karboxylsyra, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10779215
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
10 g
Förpackningsstorlek:
10g
1g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10779215 10 g 10g
10702493 1 g 1g
10200355 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10779215 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC23601EA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 04-01-2027
Kemiska identifierare
CAS 41806-40-0
Molekylformel C5H6N2O2
Molekylvikt (g/mol) 126.115
MDL-nummer MFCD00955677
InChI-nyckel PBEDVTDUVXFSMW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-methyl-1h-imidazole-5-carboxylic acid, 1-methylimidazole-5-carboxylic acid, 5-carboxy-1-methyl-1h-imidazole, 3-methyl-3h-imidazole-4-carboxylic acid, 1-methyl-1h-imidazole-5-carboxylicacid, 1-methyl-1h-5-imidazolecarboxylic acid, pubchem20954, acmc-209jlu, ksc236i7p, 1-methyl-5-imidazolecarboxylic acid
PubChem CID 2773507
IUPAC-namn 3-metylimidazol-4-karboxylsyra
LEDER CN1C=NC=C1C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Methyl-1H-imidazole-5-carboxylic acid
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 10 g
Formel vikt 126.11
Procent renhet 97%