Läs mer
1-metyl-1H-imidazol, Mikromol™
Produktkod. 30040615
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
30040615 100 mg
1 options
Produktkod. 30040615 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0889.02
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 20-11-2026
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
1-metyl-1H-imidazol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Methyl-1H-imidazole
CAS 616-47-7
Analyt- eller komponentnamn 1-Methyl-1H-imidazole
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C4 H6 N2
Certifikat och efterlevnad ISO 17025
Synonym 1-Methyl-1H-imidazole, Thiamazole Imp. B (EP), Thiamazole Impurity B
InChI formel InChI=1S/C4H6N2/c1-6-3-2-5-4-6/h2-4H,1H3
LEDER Cn1ccnc1
IUPAC-namn 1-metylimidazol
Molekylvikt (g/mol) 82.1
Kvantitet 100 mg
Formel vikt 82,0531 g/mol