Läs mer
(1-Metyl-lH-indazol-3-yl)metylamin-dihydroklorid, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10652255
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10652255 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
10586684 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10652255 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC06363CB
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 05-01-2027
Kemiska identifierare
CAS 1093860-45-7
Molekylformel C9H13Cl2N3
Molekylvikt (g/mol) 234.124
MDL-nummer MFCD11841065
InChI-nyckel ZHWICCCSNYFLJY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-methyl-1h-indazol-3-yl methylamine dihydrochloride, 1-methylindazol-3-yl methanamine dihydrochloride, 1-methyl-1h-indazol-3-yl methanamine dihydrochloride, 3-aminomethyl-1-methyl-1h-indazole dihydrochloride, 1-methyl-1h-indazol-3-yl methylamine 2hcl, 1-methyl-1h-indazol-3-yl methylamine, chloride, chloride, 1-1-methylindazol-3-yl methanamine dihydrochloride, 1-1-methyl-1h-indazol-3-yl methanamine-hydrogen chloride 1/2
PubChem CID 43811028
IUPAC-namn (1-metylindazol-3-yl)metanamin;dihydroklorid
LEDER CN1C2=CC=CC=C2C(=N1)CN.Cl.Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (1-Methyl-1H-indazol-3-yl)methylamine dihydrochloride
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 234.13
Procent renhet 97%