Läs mer
1-metyl-1H-indazol-3-karbaldehyd, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10441474
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10441474 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
10127902 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10441474 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC06304DA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 20-11-2026
Kemiska identifierare
CAS 4002-83-9
Molekylformel C9H8N2O
Molekylvikt (g/mol) 160.18
MDL-nummer MFCD08060478
InChI-nyckel KYDLGYCLCFKUHY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-methyl-1h-indazole-3-carbaldehyde, 1-methyl-1h-indazole-3-carboxaldehyde, 3-formyl-1-methyl-1h-indazole, 1-methyl-3-formylindazole, 1h-indazole-3-carboxaldehyde,1-methyl
PubChem CID 7164545
IUPAC-namn 1-metylindazol-3-karbaldehyd
LEDER CN1N=C(C=O)C2=CC=CC=C12
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Methyl-1H-indazole-3-carbaldehyde
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 1 g
Formel vikt 160.18
Procent renhet 97%