missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
1-Methyl-1H-indazole-3-carboxylic Acid Anhydride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-Methyl-1H-indazole-3-carboxylic Anhydride |
| CAS | 1363173-34-5 |
| Molekylformel | C18 H14 N4 O3 |
| Kvantitet | 250 mg |
| Synonym | 1-Methyl-1H-indazole-3-carboxylic Anhydride, Granisetron Hydrochloride Imp. I (EP), 1H-Indazole-3-carboxylic acid','1-methyl-','3,3'-anhydride (ACI), 1-Methyl-1H-indazole-3-carboxylic acid anhydride |
| InChI formel | InChI=1S/C18H14N4O3/c1-21-13-9-5-3-7-11(13)15(19-21)17(23)25-18(24)16-12-8-4-6-10-14(12)22(2)20-16/h3-10H,1-2H3 |
| LEDER | Cn1nc(C(=O)OC(=O)c2nn(C)c3ccccc23)c4ccccc14 |
| IUPAC-namn | (1-methylindazole-3-carbonyl) 1-methylindazole-3-carboxylate |
| Molekylvikt (g/mol) | 334.33 |
| Formel vikt | 334.1066 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?