Läs mer
1-metyl-1H-indazol-3-karboxylsyra, Mikromol™
Produktkod. 17971126
Change view
Kvantitet:
25 mg
Produktkod. Kvantitet
17971126 25 mg
1 options
Produktkod. 17971126 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0398.040025
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-11-2026
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
1-metyl-1H-indazol-3-karboxylsyra
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Methyl-1H-indazole-3-carboxylic Acid
CAS 50890-83-0
Analyt- eller komponentnamn 1-Methyl-1H-indazole-3-carboxylic Acid
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C9 H8 N2 O2
Certifikat och efterlevnad ISO 17025
Synonym Granisetron Hydrochloride Imp. D (EP), Granisetron Imp. D (EP), Granisetron USP Related Compound D, Granisetron USP RC D, 1-Methyl-1H-indazole-3-carboxylic Acid, Granisetron Related Compound D, Granisetron Hydrochloride Impurity D, Granisetron Impurity D
InChI formel InChI=1S/C9H8N2O2/c1-11-7-5-3-2-4-6(7)8(10-11)9(12)13/h2-5H,1H3,(H,12,13)
LEDER CN1N=C(C(O)=O)C2=C1C=CC=C2
IUPAC-namn 1-metylindazol-3-karboxylsyra
Molekylvikt (g/mol) 176.17
Kvantitet 25 mg
Formel vikt 176,0586 g/mol