missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

1-Methyl-1H-indazole-3-carboxylic Anhydride, Mikromol™

Produktkod. 17962806
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
25 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
17962806 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 17962806 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0398.090025

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.

1-Methyl-1H-indazole-3-carboxylic Anhydride
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 1-Methyl-1H-indazole-3-carboxylic Anhydride
CAS 1363173-34-5
Analyt- eller komponentnamn 1-Methyl-1H-indazole-3-carboxylic Anhydride
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C18 H14 N4 O3
Certifikat och efterlevnad ISO 17025
Synonym Granisetron Hydrochloride Imp. I (EP), Granisetron Imp. I (EP), 1-Methyl-1H-indazole-3-carboxylic Anhydride, Granisetron Hydrochloride Impurity I, Granisetron Impurity I, 1-Methyl-1H-indazole-3-carboxylic Acid Anhydride
InChI formel InChI=1S/C19H21ClN2O2.2ClH/c20-17-8-6-16(7-9-17)19(15-4-2-1-3-5-15)22-12-10-21(11-13-22)14-18(23)24;;/h1-9,19H,10-14H2,(H,23,24);2*1H
LEDER Cn1nc(C(=O)OC(=O)c2nn(C)c3ccccc23)c4ccccc14
IUPAC-namn (1-methylindazole-3-carbonyl) 1-methylindazole-3-carboxylate
Molekylvikt (g/mol) 334.33
Kvantitet 25 mg
Formel vikt 334.1066 g/mol
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.