Läs mer
1-Methyl-1H-indazole-4-boronic acid, 95%, Thermo Scientific™
Produktkod. 15294338 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15294338 250 mg 250mg
15284338 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15294338 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 454342500
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Kemiska identifierare
CAS 1001907-60-3
Molekylformel C8H9BN2O2
Molekylvikt (g/mol) 175.98
MDL-nummer MFCD09870045
InChI-nyckel MDEHELJMJCXYIU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-methyl-1h-indazol-4-yl boronic acid, 1-methylindazole-4-boronic acid, 1-methyl-1h-indazole-4-boronic acid, 1-methylindazol-4-boronic acid, 1-methyl-1h-indazol-4-ylboronic acid, 1-methyl-1h-indazol-4-yl-4-boronic acid, acmc-2097nc, 4-borono-1-methyl-1h-indazole, 1-methyl-4-indazolyl boronic acid, 1-methylindazol-4-yl boronic acid
PubChem CID 44118212
LEDER CN1N=CC2=C(C=CC=C12)B(O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Methyl-1H-indazole-4-boronic acid
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 94% min. (HPLC)
Kvantitet 250 mg
IUPAC-namn (1-methyl-1H-indazol-4-yl)boronic acid
Formel vikt 175.98
Procent renhet 95%
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 1-Methyl-1H-indazole-4-boronic acid, 95%
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.