Läs mer
1-metyl-1H-indazol-4-borsyra pinakolester, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 11906751 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11906751 5 g 5g
11986741 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11906751 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 445130050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Kemiska identifierare
CAS 885698-94-2
Molekylformel C14H19BN2O2
Molekylvikt (g/mol) 258.13
MDL-nummer MFCD10700158
InChI-nyckel OZHFBNULPUBRJF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-methyl-1h-indazole-4-boronic acid pinacol ester, 1-methyl-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-1h-indazole, 1-methylindazole-4-boronic acid pinacol ester, 1-methyl-4-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-1h-indazole, 1-methyl-1h-indazole-4-boronic acid, pinacol ester, 1-methyl-4-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl indazole, 1-methyl-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl indazole, 1-methyl-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolan-2-yl-1h-indazole, 1h-indazole, 1-methyl-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl
PubChem CID 45480187
IUPAC-namn 1-metyl-4-(4,4,5,5-tetrametyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)indazol
LEDER CN1N=CC2=C(C=CC=C12)B1OC(C)(C)C(C)(C)O1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Methyl-1H-indazole-4-boronic acid pinacol ester
Smältpunkt 83,0 °C till 86,0 °C
Analysprocentintervall 96% min. (GC)
Kvantitet 5 g
Formel vikt 258.13
Procent renhet 97%
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 1-Methyl-1H-indazole-4-boronic acid pinacol ester
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.