Läs mer
1-metyl-lH-indol-5-amin, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10285754
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10285754 10 g Bärnstensfärgad glasflaska 10g
10696424 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10285754 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC41414EA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 22-12-2026
Kemiska identifierare
CAS 102308-97-4
Molekylformel C9H10N2
Molekylvikt (g/mol) 146.19
MDL-nummer MFCD03839873
InChI-nyckel PGTSGPCXPIFQEL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-methyl-1h-indol-5-amine, 5-amino-1-n-methylindole, 1-methyl-1h-indol-5-ylamine, 1h-indol-5-amine, 1-methyl, 5-amino-1-methylindole, 1-methylindole-5-ylamine, 1-methyl-5-amino-1h-indole, 5-amino-1-methyl-1h-indole, pubchem9381, 5-amino-n-methylindole
PubChem CID 2769564
IUPAC-namn 1-metylindol-5-amin
LEDER CN1C=CC2=CC(N)=CC=C12
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Methyl-1H-indol-5-amine
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 10 g
Formel vikt 146.19
Procent renhet 97%