Läs mer
(1-Metyl-lH-indol-5-yl)metanol, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10399853
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10399853 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
10691236 5 g Bärnstensfärgad glasflaska 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10399853 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC41409DA
Kemiska identifierare
CAS 448967-90-6
Molekylformel C10H11NO
Molekylvikt (g/mol) 161.20
MDL-nummer MFCD09025838
InChI-nyckel CEBLTQGXYITWTM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-methyl-1h-indol-5-yl methanol, 1-methylindol-5-yl methanol, 1h-indole-5-methanol, 1-methyl-9ci
PubChem CID 24229490
IUPAC-namn (1-metylindol-5-yl)metanol
LEDER CN1C=CC2=CC(CO)=CC=C12
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (1-Methyl-1H-indol-5-yl)methanol
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 1 g
Formel vikt 161.2
Procent renhet 97%