Läs mer
(1-Metyl-1H-indol-6-yl)metanol, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10712094
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10712094 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
10155893 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10712094 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC44209CB
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 11-12-2026
Kemiska identifierare
CAS 199590-00-6
Molekylformel C10H11NO
Molekylvikt (g/mol) 161.204
MDL-nummer MFCD08690252
InChI-nyckel YDMPSBJXPPXTCM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-methyl-1h-indol-6-yl methanol, 1-methylindol-6-yl methanol, 1-methyl-6-indolyl methanol, 1h-indole-6-methanol,1-methyl, 1h-indole-6-methanol, 1-methyl, 6-hydroxymethyl-1-methylindole, 1-methyl-1h-indole-6-methanol, 6-hydroxymethyl-n-methylindole, 1-methyl-1h-indol-6-yl methanol saltdata: free
PubChem CID 18673032
IUPAC-namn (1-metylindol-6-yl)metanol
LEDER CN1C=CC2=C1C=C(C=C2)CO
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (1-Methyl-1H-indol-6-yl)methanol
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 161.2
Procent renhet 97%