Läs mer
(1-Metyl-1H-indol-7-yl)metanol, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. p-3586522
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10585184 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
10462494 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10585184 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC66909CB
Kemiska identifierare
CAS 854778-61-3
Molekylformel C10H11NO
Molekylvikt (g/mol) 161.20
MDL-nummer MFCD09879959
InChI-nyckel XWTPJITYDAXWKC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-methyl-1h-indol-7-yl methanol, 1-methylindol-7-yl methanol, 1-methyl-1h-indol-7-yl-methanol, 1-methylindol-7-yl methan-1-ol
PubChem CID 24229741
IUPAC-namn (1-metyl-lH-indol-7-yl)metanol
LEDER CN1C=CC2=CC=CC(CO)=C12
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (1-Methyl-1H-indol-7-yl)methanol
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 161.2
Procent renhet 97%