Läs mer
1-metyl-1H-indol-3,5,6-triol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-Methyl-1H-indole-3,5,6-triol |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C9H9NO3/c1-10-4-9(13)5-2-7(11)8(12)3-6(5)10/h2-4,11-13H,1H3 |
| Formel vikt | 179.0582 |