Läs mer
1-metyl-1H-indol-4-karbaldehyd, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10327404
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10327404 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
10123203 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10327404 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC45804CB
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 14-12-2026
Kemiska identifierare
CAS 133994-99-7
Molekylformel C10H9NO
Molekylvikt (g/mol) 159.19
MDL-nummer MFCD08690261
InChI-nyckel GFTNSZIYQMJJMD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-methyl-1h-indole-4-carbaldehyde, pubchem20444, acmc-20a8ho, 1-methylindole-4-carboxaldehyde, 1-methyl-1h-indol-4-carboxaldehyde, 1h-indole-4-carboxaldehyde, 1-methyl
PubChem CID 17221111
IUPAC-namn 1-metylindol-4-karbaldehyd
LEDER CN1C=CC2=C(C=O)C=CC=C12
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Methyl-1H-indole-4-carbaldehyde
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 159.19
Procent renhet 97%