Läs mer
1-metyl-1H-indol-4-karbonitril, Thermo Scientific™
Produktkod. 10290455
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
10290455 5 g 5g
10507494 250 mg 250mg
10153643 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10290455 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC45816DE
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Kemiska identifierare
CAS 628711-58-0
Molekylformel C10H8N2
Molekylvikt (g/mol) 156.19
MDL-nummer MFCD08690265
InChI-nyckel DYOVHBKIEBCIIE-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 22391592
LEDER CN1C=CC2=C(C=CC=C12)C#N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Methyl-1H-indole-4-carbonitrile
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 5 g
Synonym 1-methyl-1h-indole-4-carbonitrile, 1h-indole-4-carbonitrile,1-methyl, 1h-indole-4-carbonitrile, 1-methyl
IUPAC-namn 1-metyl-lH-indol-4-karbonitril
Formel vikt 156.19
Procent renhet 97%