Läs mer
1-Metyl-1H-indol-4-sulfonylklorid, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10103674 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
10 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
10g
1g
250mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10103674 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
10327594 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
10412834 10 g Bärnstensfärgad glasflaska 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10103674 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC45803DA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 28-12-2026
Kemiska identifierare
CAS 876316-36-8
Molekylformel C9H8ClNO2S
Molekylvikt (g/mol) 229.678
MDL-nummer MFCD08690260
InChI-nyckel HFWFOJFQXZBLAU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-methyl-1h-indole-4-sulfonyl chloride, 1h-indole-4-sulfonylchloride, 1-methyl, 1-methyl-1h-indole-4-sulphonyl chloride, chloro 1-methylindol-4-yl sulfone, 1-methyl-1h-indole-4-sulfonylchloride, 4-chlorosulphonyl-1-methyl-1h-indole, 1h-indole-4-sulfonyl chloride, 1-methyl
PubChem CID 18525782
IUPAC-namn 1-metylindol-4-sulfonylklorid
LEDER CN1C=CC2=C1C=CC=C2S(=O)(=O)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Methyl-1H-indole-4-sulfonyl chloride
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 1 g
Formel vikt 229.69
Procent renhet 97%