Läs mer
1-metyl-1H-indol-5-karbaldehyd, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10442284
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
10442284 250 mg 250mg
10418043 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10442284 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC41404CB
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Kemiska identifierare
CAS 90923-75-4
Molekylformel C10H9NO
Molekylvikt (g/mol) 159.19
MDL-nummer MFCD08271908
InChI-nyckel XIVDZBIBWGQOTI-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 7537534
LEDER CN1C=CC2=CC(C=O)=CC=C12
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Methyl-1H-indole-5-carbaldehyde
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 250 mg
Synonym 1-methyl-1h-indole-5-carbaldehyde, 1h-indole-5-carboxaldehyde, 1-methyl, 5-formyl-1-methylindole, n-methylindol-5-carbaldehyde, n-methylindole-5-carbaldehyde, n-methylindole-5-carboxaldehyde, 1-methyl-1h-indole-5-carboxaldehyde, 1h-indole-5-carboxaldehyde,1-methyl
IUPAC-namn 1-metyl-lH-indol-5-karbaldehyd
Formel vikt 159.19
Procent renhet 97%