Läs mer
1-metyl-1H-indol-5-karboxylsyra, 95 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10633635
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
10633635 250 mg 250mg
10132804 1 g 1g
10321865 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10633635 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC41401CB
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Kemiska identifierare
CAS 186129-25-9
Molekylformel C10H9NO2
Molekylvikt (g/mol) 175.187
MDL-nummer MFCD03839859
InChI-nyckel UHQAIJFIXCOBCN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-methyl-1h-indole-5-carboxylic acid, 1-methyl-5-indolecarboxylic acid, 1h-indole-5-carboxylic acid, 1-methyl, 1-methyl-1h-indole-5-carboxylicacid, 5-carboxy-1-methyl-1h-indole, 1h-indole-5-carboxylicacid,1-methyl, n-methylindol-5-carboxylic acid, 1-methyl-5-indolecarboxylicacid, methyl 1h-indole-5-carboxylic acid, 1-methyl-1h-indol-5-carboxylic acid
PubChem CID 7015601
IUPAC-namn 1-metylindol-5-karboxylsyra
LEDER CN1C=CC2=C1C=CC(=C2)C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Methyl-1H-indole-5-carboxylic acid
CAS Min % 94.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 95%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 175.19
Procent renhet 95%