Läs mer
1-Methyl-1H-indole-5-carboxylic acid, 95%, Thermo Scientific™
Produktkod. 13595010 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
13595010 1 g 1g
13505020 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 13595010 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 448640010
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Kemiska identifierare
CAS 186129-25-9
Molekylformel C10H9NO2
Molekylvikt (g/mol) 175.19
InChI-nyckel UHQAIJFIXCOBCN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-methyl-1h-indole-5-carboxylic acid, 1-methyl-5-indolecarboxylic acid, 1h-indole-5-carboxylic acid, 1-methyl, 1-methyl-1h-indole-5-carboxylicacid, 5-carboxy-1-methyl-1h-indole, 1h-indole-5-carboxylicacid,1-methyl, n-methylindol-5-carboxylic acid, 1-methyl-5-indolecarboxylicacid, methyl 1h-indole-5-carboxylic acid, 1-methyl-1h-indol-5-carboxylic acid
PubChem CID 7015601
IUPAC-namn 1-methylindole-5-carboxylic acid
LEDER CN1C=CC2=C1C=CC(=C2)C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Methyl-1H-indole-5-carboxylic acid
Smältpunkt 221.0°C to 223.0°C
Analysprocentintervall 94% min. (HPLC)
Förpackning Glass bottle
Kvantitet 1 g
Formel vikt 175.19
Procent renhet 95%
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 1-Methyl-1H-indole-5-carboxylic acid
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.