Läs mer
1-metyl-1H-indol-6-karbaldehyd, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10718075
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10718075 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
10173374 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
10392195 5 g Bärnstensfärgad glasflaska 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10718075 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC44204DA
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Kemiska identifierare
CAS 21005-45-8
Molekylformel C10H9NO
Molekylvikt (g/mol) 159.19
MDL-nummer MFCD08690251
InChI-nyckel QGAKKGIWURKKHV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-methyl-1h-indole-6-carbaldehyde, 1h-indole-6-carboxaldehyde, 1-methyl, 1h-indole-6-carboxaldehyde,1-methyl, 6-formy-1-methylindole, 6-formyl-1-methylindole, 1-methyl-1h-indole-6-carboxaldehyde
PubChem CID 14835679
IUPAC-namn 1-metylindol-6-karbaldehyd
LEDER CN1C=CC2=CC=C(C=O)C=C12
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Methyl-1H-indole-6-carbaldehyde
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 1 g
Formel vikt 159.19
Procent renhet 97%