Läs mer
1-Methyl-1H-indole-6-carboxylic acid, 97%, Thermo Scientific™
Produktkod. 10739415
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackning:
Amber Glass Bottle
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
Produktkod. 10739415
Brand: Thermo Scientific Maybridge CC44201CB
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Kemiska identifierare
CAS 202745-73-1
Molekylformel C10H9NO2
Molekylvikt (g/mol) 175.187
MDL-nummer MFCD08690250
InChI-nyckel DJQOGNYSBOIJKE-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 19819261
IUPAC-namn 1-methylindole-6-carboxylic acid
LEDER CN1C=CC2=C1C=C(C=C2)C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Methyl-1H-indole-6-carboxylic acid
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Amber Glass Bottle
Kvantitet 250 mg
Synonym 1-methyl-1h-indole-6-carboxylic acid, 1h-indole-6-carboxylic acid, 1-methyl, 1-methyl-6-indolecarboxylic acid, 6-carboxy-1-methyl-1h-indole, 1-methyl-ih-indole-6-carboxylic acid, 1h-indole-6-carboxylicacid,1-methyl, 1h-indole-6-carboxylicacid, 1-methyl
Formel vikt 175.19
Procent renhet 97%