Läs mer
1-metyl-1H-indol-7-karbaldehyd, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10397304
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10397304 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
10032034 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10397304 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC66904DA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 23-12-2026
Kemiska identifierare
CAS 69047-36-5
Molekylformel C10H9NO
Molekylvikt (g/mol) 159.188
MDL-nummer MFCD11109329
InChI-nyckel JOBIAZYEJOMXEP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-methyl-1h-indole-7-carbaldehyde, 1h-indole-7-carboxaldehyde, 1-methyl, 1-methyl-7-formylindole, n-methylindole-7-carboxaldehyde, jobiazyejomxep-uhfffaoysa, 1-methyl-1h-indole-7-carboxaldehyde, 1h-indole-7-carboxaldehyde, 1-methyl-9ci
PubChem CID 11040979
IUPAC-namn 1-metylindol-7-karbaldehyd
LEDER CN1C=CC2=C1C(=CC=C2)C=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Methyl-1H-indole-7-carbaldehyde
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 1 g
Formel vikt 159.19
Procent renhet 97%