Läs mer
1-metyl-1H-indol-7-karboxylsyra, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10052364
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
Produktkod. 10052364
Brand: Thermo Scientific Maybridge CC66901DA
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Kemiska identifierare
CAS 167479-16-5
Molekylformel C10H9NO2
Molekylvikt (g/mol) 175.19
MDL-nummer MFCD09879957
InChI-nyckel DWKIPLIDZYRILV-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 18388362
IUPAC-namn 1-metylindol-7-karboxylsyra
LEDER CN1C=CC2=CC=CC(C(O)=O)=C12
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Methyl-1H-indole-7-carboxylic acid
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 1 g
Synonym 1-methyl-1h-indole-7-carboxylic acid, 1-methyl-7-indolecarboxylic acid, 1h-indole-7-carboxylicacid, 1-methyl, 1-methyl-7-indolecarboxylicacid, 1h-indole-7-carboxylicacid,1-methyl, 1h-indole-7-carboxylic acid, 1-methyl
Formel vikt 175.19
Procent renhet 97%