Läs mer
1-metyl-1H-indol-7-karboxylsyra, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10787495
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10787495 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
10052364 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10787495 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC66901CB
Kemiska identifierare
CAS 167479-16-5
Molekylformel C10H9NO2
Molekylvikt (g/mol) 175.19
MDL-nummer MFCD09879957
InChI-nyckel DWKIPLIDZYRILV-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 18388362
IUPAC-namn 1-metylindol-7-karboxylsyra
LEDER CN1C=CC2=CC=CC(C(O)=O)=C12
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Methyl-1H-indole-7-carboxylic acid
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 250 mg
Synonym 1-methyl-1h-indole-7-carboxylic acid, 1-methyl-7-indolecarboxylic acid, 1h-indole-7-carboxylicacid, 1-methyl, 1-methyl-7-indolecarboxylicacid, 1h-indole-7-carboxylicacid,1-methyl, 1h-indole-7-carboxylic acid, 1-methyl
Formel vikt 175.19
Procent renhet 97%