Läs mer
1-metyl-lh-indol-7-sulfonylklorid, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10596524
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10596524 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
10287383 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10596524 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC66903CB
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Kemiska identifierare
CAS 941716-95-6
Molekylformel C9H8ClNO2S
Molekylvikt (g/mol) 229.678
MDL-nummer MFCD09879958
InChI-nyckel DVEZDWQOMVECCI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-methyl-1h-indole-7-sulfonyl chloride, 1-methyl-1h-indole-7-sulphonyl chloride, 1h-indole-7-sulfonylchloride, 1-methyl, 1h-indole-7-sulfonyl chloride, 1-methyl, chloro 1-methylindol-7-yl sulfone, 7-chlorosulphonyl-1-methyl-1h-indole
PubChem CID 24229740
IUPAC-namn 1-metylindol-7-sulfonylklorid
LEDER CN1C=CC2=C1C(=CC=C2)S(=O)(=O)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Methyl-1H-indole-7-sulfonyl chloride
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 229.69
Procent renhet 97%