Läs mer
1-metyl-lH-pyrazol-3-amin, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10344762
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
10 g
Förpackningsstorlek:
10g
1g
250mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10344762 250 mg 250mg
10121262 1 g 1g
10081784 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10344762 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer GK00321CB
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 04-01-2027
Kemiska identifierare
CAS 1904-31-0
Molekylformel C4H7N3
Molekylvikt (g/mol) 97.121
InChI-nyckel MOGQNVSKBCVIPW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-methyl-1h-pyrazol-3-amine, 3-amino-1-methylpyrazole, 1-methyl-3-aminopyrazole, 3-amino-1-methyl-1h-pyrazole, 1-methyl-1h-pyrazol-3-ylamine, 3-amino-1-methyl pyrazole, 1h-pyrazol-3-amine, 1-methyl, 1-methylpyrazole-3-ylamine, 3-amino-1-methyl-pyrazole, 3-amino-1 methyl pyrazole
PubChem CID 137254
IUPAC-namn 1-metylpyrazol-3-amin
LEDER CN1C=CC(=N1)N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Methyl-1H-pyrazol-3-amine
Analysprocentintervall 97%
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 97.12
Procent renhet 97%